Få mere at vide
Forstøvningsmål for krom, 50,8 mm (2,0 tommer) dia. x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| CAS | 7440-47-3 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Cr |
| MDL nummer | MFCD00010944 |
| Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |