Få mere at vide
Chromopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12992105 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12992105
Brand: Fisher Chemical A 014 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Chromium (VI) (Cr6+) 1000mg/l in water (A 014)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i