Få mere at vide
Chromopløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Cr |
| Koncentration | 1±0.002 g/L |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Cr |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 500 mL |