Få mere at vide
Forstøvningsmål for chromsilicid, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium silicide sputtering target |
| Navn note | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Mængde | 1 stk. |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00168070 |
| Formel vægt | 108.17 |
| Procent renhed | 99.5% |