Få mere at vide
Chromium silicide, 99+% (metals basis)
Beskrivelse
Chrom silicid anvendes i produktionen af keramiske materialer. Det kan også producere en oxidationsbestandig overflade ved lavtryksplasmasprøjtning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium silicide |
| Smeltepunkt | 1490°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | >95% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 108.17 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |