Få mere at vide
Chromium silicide, 99+% (metals basis)
Artikelnummer. 11326528
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11326528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012151.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
Chrom silicid anvendes i produktionen af keramiske materialer. Det kan også producere en oxidationsbestandig overflade ved lavtryksplasmasprøjtning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12018-09-6
Molekylær formel CrSi2
Molekylvægt (g/mol) 108.166
MDL nummer MFCD00168070
InChI nøgle CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3
PubChem CID 45051936
IUPAC navn bis($l^{3}-silanylidyn)chrom
SMIL [Si]#[Cr]#[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium silicide
Smeltepunkt 1490°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >95%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 108.17
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Gray powder