Få mere at vide
Chromium selenide, Black powder, 99.5% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781857
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013119.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Det bruges i halvleder-, kemisk dampaflejring (CVD) og fysisk dampaflejring (PVD) display og optiske applikationer. Det bruges til belægning af solenergi eller brændselsceller og flip-chip applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12053-13-3
Molekylær formel CrSe
Molekylvægt (g/mol) 130.967
MDL nummer MFCD00049885
InChI nøgle UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium selenide, chromium ii selenide
PubChem CID 82886
IUPAC navn selanylidenechromium
SMIL [Cr]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium selenide
Farve Black
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Formel vægt 130.96
Lugt Odorless
Tæthed 6.74g/cm3