Få mere at vide
Chromium selenide, Black powder, 99.5% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i halvleder-, kemisk dampaflejring (CVD) og fysisk dampaflejring (PVD) display og optiske applikationer. Det bruges til belægning af solenergi eller brændselsceller og flip-chip applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium selenide |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 130.96 |
| Lugt | Odorless |