Få mere at vide
Krompulver, APS <10 mikron, 99,2% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398958
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398958 50 g 50g
11378958 250 g 250g
11388958 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041797.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Farve Grå
Udseende Gråt pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,2 % (metalbasis)
Form Pulver