Få mere at vide
Chromium powder, APS <10 micron, 99.2% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Chromium |
Farve | Grå |
Udseende | Gray powder |
Tæthed | 7.19g/cm3 |
Mængde | 250 g |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99.2% (Metals basis) |
Form | Pulver |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
G17K09 | Analysecertifikat | 28/12/2021 | 041797.18,041797.30,041808.FF,041797.A1,041808.GH |
A08U017 | Analysecertifikat | 28/12/2021 | 041797.18,041797.30,041808.FF,041797.A1,041808.GH |
E31S020 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 041797.18,041797.30,041808.FF,041797.A1,041808.GH |
K28Q008 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 041797.18,041797.30,041808.FF,041797.A1,041808.GH |
G29Q12 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 041797.18,041797.30,041808.FF,041797.A1,041808.GH |