Få mere at vide
Chromium powder, -60 mesh, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824676
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11475320
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044556.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Farve Grå
Udseende Gray powder
Mængde 100 g
Maskestørrelse -60 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chromium