Få mere at vide
Krompulver, -325 mesh, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gray powder |
| Mængde | 100 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chromium powder
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.