Få mere at vide
Chromium Potassium Sulfate, Dodecahydrate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11478272 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11478272 5 g
1 options
Artikelnummer. 11478272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219403105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Chromium potassium sulfate is the potassium double sulfate of chromium.
Chromium alum is used in the tanning of leather. It was also used in gelatine emulsions in photographic film as a hardener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 89 °C (bogstaveligt)
CAS 7788-99-0
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Molekylær formel CrH24KO20S2
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
IUPAC navn kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formel vægt 499,4 g/mol
Grad ACS
Tæthed 1,89 g/cm3 (ved 20 °C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kromkaliumsulfat-dodekahydrat, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.