Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium potassium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 89,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102% (iodometri) |
| Lineær formel | CrK(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 15, 2233 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 24 g/100 ml (15 °C). |
| Vis mere |