Få mere at vide
Bochem™ Forkromet buretteklemme
Type:
Buret klemme
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Materiale | Forkromet |
| Inkluderer | Aksel |
| Type | Buret klemme |
| Diameter (metrisk) stang | 10 mm |