Få mere at vide
Chromium, plasma standard solution, Specpure™ Cr 1000μg/mL
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 100 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hydrochloric acid: 5.0%; Chromium: 0.1%; Water: 94.9% |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur