Få mere at vide
Krom, plasma standardopløsning, Specpure™ Cr 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11341439
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341439 50 mL 50ml
11351439 100 mL 100ml
11430370 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013864.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.07 DKK
    394.65 DKK / 50ml
    Spare 43.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 5.0%; Chromium: 0.1%; Water: 94.9%