Få mere at vide
Kromstykker, elektrolytisk, 6 mm & ned, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium pieces |
| Navn note | Electrolytic |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 6mm & down |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Form | Pieces |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.997% |
| Grad | Puratronic |