Få mere at vide
Kromstykker, 2-8 mm (0,08-0,31 tommer), 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gray pieces |
| Tæthed | 7.19g/cm3 |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Odorless |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Pieces |