Få mere at vide
Kromstykker, 3-12 mm (0,12-0,47 tommer), 99,2 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium pieces |
| Navn note | 3 til 12 mm (0,12 til 0,47 tommer) |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.2% |