Få mere at vide
Kromstykker, 3-12 mm (0,12-0,47 tommer), 99,2 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11316577
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316577 100 g -
11326577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000472.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium pieces
Navn note 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.2%