Få mere at vide
Kromstykker, 2-3 mm (0,08-0,12 tommer), 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium pieces |
| Navn note | 2 til 3 mm (0,08 til 0,12 tommer) tyk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Broken Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |