Få mere at vide
Kromstykker, 1-25 mm (0,04-1 tomme), 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium pieces |
| Navn note | 1 til 25 mm (0,04 til 1 tomme) |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Broken Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |