Få mere at vide
Chromium Oil Standard i Base Oil 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381196 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Artikelnummer. 16381196
Brand: SPEX Certiprep ORGCR84Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cr5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-47-3, 8042-47-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Cr
MDL nummer MFCD00010944
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Cr]
IUPAC navn krom
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:28073
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug