Få mere at vide
Chromium nitride
Artikelnummer. p-7048937
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11386518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012149.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
Chromnitrid bruges til rustfrit stål, korrosionsbestandigt stål, legeret stål og sådant specialstål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12053-27-9
Molekylær formel CrN
Molekylvægt (g/mol) 66.00
MDL nummer MFCD00016048
InChI nøgle YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium nitride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chromium nitride