Få mere at vide
Chromium nitride
Beschreibung
Chromnitrid bruges til rustfrit stål, korrosionsbestandigt stål, legeret stål og sådant specialstål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Chromium nitride |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |