Få mere at vide
Chromium-isotopstandard: Cr @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Cr-50), VHG™
Artikelnummer. 17964356
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
17964356 50 ml
1 options
Artikelnummer. 17964356 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS50CR50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Chromium-isotopstandard: Cr @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium 50
CAS 14304-94-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Chromium 50
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 50Cr
Synonym 50Cr
SMIL [50Cr]
IUPAC navn Chromium 50
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 49.95
Mængde 50 ml
Formel vægt 49,946 g/mol