Få mere at vide
Chrom(III)tellurid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050989
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11309357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040206.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
Chromtellurid bruges i en række industrielle applikationer, herunder infrarød detektion og billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12053-39-3
Molekylær formel Cr2Te3
Molekylvægt (g/mol) 486.79
MDL nummer MFCD00016040
InChI nøgle PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
PubChem CID 6381587
IUPAC navn tellanylidenkrom; tellur
SMIL [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) telluride
Smeltepunkt ∼1300°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 486.79
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 7.0 g/mL