Få mere at vide
Chrom(III)tellurid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399347 25 g 25g
11309357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040206.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
Chromtellurid bruges i en række industrielle applikationer, herunder infrarød detektion og billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12053-39-3
Molekylær formel Cr2Te3
Molekylvægt (g/mol) 486.79
MDL nummer MFCD00016040
InChI nøgle PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
PubChem CID 6381587
IUPAC navn tellanylidenkrom; tellur
SMIL [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) telluride
Smeltepunkt ∼1300°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 486.79
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 7.0 g/mL