Få mere at vide
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11397618
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11397618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033303.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
Chrom(III)sulfathydrat er meget udbredt til fremstilling af kromgarvet læder, maling, blæk og keramik. Det bruges også til fremstilling af chrommetal, farvestof, i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af kromkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15244-38-9
Molekylær formel Cr2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 392.16
MDL nummer MFCD00016039
InChI nøgle GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dichrom(3+)trisulfat
SMIL [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) sulfate hydrate
Farve Lilla
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
Formel vægt 392.17 (Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic