Få mere at vide
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Beskrivelse
Chrom(III)sulfathydrat er meget udbredt til fremstilling af kromgarvet læder, maling, blæk og keramik. Det bruges også til fremstilling af chrommetal, farvestof, i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af kromkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) sulfate hydrate |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids. |
| Formel vægt | 392.17 (Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
- Chromium(III) sulphate hydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) sulphate hydrate