Få mere at vide
Chrom(III) kaliumsulfatdodecahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11334247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334247 100 g 100g
11324247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036715.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499,386 g/mol
Chrom(III)-kaliumsulfatdodecahydrat, der bruges til garvning af læder, farvning af bejdsemiddel og fotografisk fuser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-99-0
Molekylær formel CrH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 499.386
MDL nummer MFCD00149917
InChI nøgle ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC navn kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 89 °C
Farve Lilla
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Lineær formel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 499,39 (283,21 Vandfri)
Procent renhed 98,0 til 102,0 %
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.83 g/mL