Få mere at vide
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407388
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11355178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044083.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Den bruges til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges også i tekstilfarve, fotografering, keramik og fremstilling af chromstandardopløsninger, som katalysator, bejdsemiddel, keramik, garvning og fremkalder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-99-0
Molekylær formel CrH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 499.386
MDL nummer MFCD00149917
InChI nøgle ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC navn kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 89°C
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water 24g/100 mL (15°C).
Formel vægt 499.39 (283.21 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Violet crystals
Tæthed 1.83 g/cm3