Få mere at vide
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Den bruges til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges også i tekstilfarve, fotografering, keramik og fremstilling af chromstandardopløsninger, som katalysator, bejdsemiddel, keramik, garvning og fremkalder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 89°C |
| Farve | Violet |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 24g/100 mL (15°C). |
| Formel vægt | 499.39 (283.21 Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Violet crystals |
| Vis mere |