Få mere at vide
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, 98%
Artikelnummer. 11479403
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479403 500 g 500g
11354559 100 g 100g
11489403 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11816.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Chrom(III)-kaliumsulfat anvendes til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges til fremstilling af chromholdig katalysator. Det bruges i mordantin i trykkeri- og farvningsindustrien, og det kan også bruges som analytisk reagens. Derudover bruges det også som fødevaretilsætning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chrom(III)-kaliumsulfat anvendes til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges til fremstilling af chromholdig katalysator. Det bruges i mordantin i trykkeri- og farvningsindustrien, og det kan også bruges som analytisk reagens. Derudover bruges det også som fødevaretilsætning.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 24 g/100 ml (15 °C)
Bemærkninger
Inkompatibel med magnesium, aluminium. Opbevares væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-99-0
Molekylær formel CrH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 499.386
MDL nummer MFCD00149917
InChI nøgle ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC navn kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 89°C
Mængde 500 g
Lineær formel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Opløselighedsinformation Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Formel vægt 499.39 (283.21 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.83
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate