Få mere at vide
Chrom(III) kaliumsulfatdodecahydrat, 98 %
Beskrivelse
Chrom(III)-kaliumsulfat anvendes til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges til fremstilling af chromholdig katalysator. Det bruges i mordantin i trykkeri- og farvningsindustrien, og det kan også bruges som analytisk reagens. Derudover bruges det også som fødevaretilsætning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chrom(III)-kaliumsulfat anvendes til garvning af læder og som fotografisk filmhærder. Det bruges til fremstilling af chromholdig katalysator. Det bruges i mordantin i trykkeri- og farvningsindustrien, og det kan også bruges som analytisk reagens. Derudover bruges det også som fødevaretilsætning.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 24 g/100 ml (15 °C)
Bemærkninger
Inkompatibel med magnesium, aluminium. Opbevares væk fra varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 89 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | CrK(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 14,2229 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. 24g/100 ml (15 °C) |
| Formel vægt | 499,39 (283,21 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.83 |
Sikkerhed og håndtering
- Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate