Få mere at vide
Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Beskrivelse
Det bruges som et additiv i lægemidler, anti-korrosive pigmenter, katalysatorer og polymerfremstilling, bruges også til at katalysere kationbytning i sorptionsreaktioner, som en lamineret struktur til at dæmpe vibrationer og støj i en motor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) phosphate tetrahydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 219.04 (146.97 Anhydrous) |
| Udseende | Dark powder |
| Tæthed | 2.26 g/cm3 |