Få mere at vide
Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Artikelnummer. 11372648
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372648 10 g 10g
11382648 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 024110.09
Request Bulk or Custom Format
For Use As a Catalyst, Pigment | CAS: 10101-59-4 | CrH8O8P | 219.026 g/mol
Det bruges som et additiv i lægemidler, anti-korrosive pigmenter, katalysatorer og polymerfremstilling, bruges også til at katalysere kationbytning i sorptionsreaktioner, som en lamineret struktur til at dæmpe vibrationer og støj i en motor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-59-4
Molekylær formel CrH8O8P
Molekylvægt (g/mol) 219.026
MDL nummer MFCD00016049
InChI nøgle BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate
PubChem CID 53471880
IUPAC navn chrom(3+);phosphat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 219.04 (146.97 Anhydrous)
Udseende Dark powder
Tæthed 2.26 g/cm3