Få mere at vide
Chromium(III) oxide, Puratronic™, 99.97% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048493
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11340939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010688.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Også kendt som grøn sammensætning til polering og polering, den kan bruges som slibemidler. Ud over at blive brugt som en forløber for det magnetiske pigment, nemlig chromdioxid, bruges det i blæk, glas og pigmenter (viridian). De anvendes som pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det er en katalysator i Phillips-processen til fremstilling af polyethylen med høj densitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Tekniske data
Kogepunkt 3000°C
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) oxide
Smeltepunkt 2435°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2234
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids.
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
Formel vægt 151.99
Procent renhed 99.97%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.551
Tæthed 5.22 g/mL