Få mere at vide
Chromium(III) oxide, Puratronic™, 99.97% (metals basis)
Artikelnummer. 11360939
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360939 100 g 100g
11340939 5 g 5g
11350939 25 g 25g
11330939 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11360939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010688.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Også kendt som grøn sammensætning til polering og polering, den kan bruges som slibemidler. Ud over at blive brugt som en forløber for det magnetiske pigment, nemlig chromdioxid, bruges det i blæk, glas og pigmenter (viridian). De anvendes som pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det er en katalysator i Phillips-processen til fremstilling af polyethylen med høj densitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Tekniske data
Kogepunkt 3000°C
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) oxide
Smeltepunkt 2435°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2234
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids.
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
Formel vægt 151.99
Procent renhed 99.97%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.551
Tæthed 5.22 g/mL