Få mere at vide
Chrom(III)oxid, Puratronic™, 99,97% (metalbasis)
Beskrivelse
Også kendt som grøn sammensætning til polering og polering, den kan bruges som slibemidler. Ud over at blive brugt som en forløber for det magnetiske pigment, nemlig chromdioxid, bruges det i blæk, glas og pigmenter (viridian). De anvendes som pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det er en katalysator i Phillips-processen til fremstilling af polyethylen med høj densitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3000°C |
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2435°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,2234 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids. |
| IUPAC navn | dichrom(3+)trioxidandiid |
| Vis mere |