Få mere at vide
Chromium(III) Oxide, Green, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714371 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10714371 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10714371 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/5680/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 4000°C
Smeltepunkt 2435°C
CAS 1308-38-9
Farve Green
pH 5 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Cr2O3
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC navn dichromium(3+) trioxidandiide
Molekylvægt (g/mol) 151.99
Formel vægt 151.99g/mol
Emballage Plastic powder jar