Få mere at vide
Chromium(III) oxide, 99%
Artikelnummer. p-4407384
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11371629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012285.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Chrom(III)oxid er kendt som grøn forbindelse, der bruges til polering og polering. Det kan bruges som slibemiddel. Ud over at blive brugt som en forløber for det magnetiske pigment, nemlig chromdioxid, bruges det i blæk, glas og pigmenter (viridian). De anvendes som pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler. Det er en katalysator i Phillips-processen til fremstilling af polyethylen med høj densitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifications
Kogepunkt 3000°C
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) oxide
Smeltepunkt 2435°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,acetone and acids.
Formel vægt 151.99
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.551
Udseende Pale to dark green powder
Tæthed 5.2 g/cm3at 20°C