Tekniske data
| Kogepunkt | 4000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2435 °C |
| Farve | Grøn |
| pH | 5 til 7 |
| Fysisk form | Amorft pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.21 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min |
| Vis mere |