Få mere at vide
Chrom(III)oxid, 99,6% (metalbasis)
Artikelnummer. 11373318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373318 25 g 25g
11363318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036258.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151,99 g/mol
Til vakuumaflejring. Det kan bruges til selektiv oxidation. Det bruges hovedsageligt til smeltning af metalchrom og chromcarbid. Det bruges som farvestof til farvemaling på emaljevarer og porcelænsvarer, imiteret læder eller byggematerialer. Det bruges også til fremstilling af solsikker belægning, slibemiddel, grøn poleringsmasse og speciel trykfarve til udskrivning af pengesedler. Det bruges som katalysator for organisk syntetisk krom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium oxide
Fysisk form Sammensmeltet klump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,6 % (metalbasis)
Tæthed 5.22g/mL
Formel vægt 151.99