Få mere at vide
Chromium(III) oxide, 99.6% (metals basis)
Artikelnummer. 11363318
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11363318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036258.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Til vakuumaflejring. Det kan bruges til selektiv oxidation. Det bruges hovedsageligt til smeltning af metalchrom og chromcarbid. Det bruges som farvestof til farvemaling på emaljevarer og porcelænsvarer, imiteret læder eller byggematerialer. Det bruges også til fremstilling af solsikker belægning, slibemiddel, grøn poleringsmasse og speciel trykfarve til udskrivning af pengesedler. Det bruges som katalysator for organisk syntetisk krom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Tekniske data
Kogepunkt 3000°C
Kemisk navn eller materiale Chromium oxide
Smeltepunkt 2435°C
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.6% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. insoluble in alcohol,acetone,acids.
Formel vægt 151.99
Brydningsindeks 2.551
Tæthed 5.22 g/mL