Få mere at vide
Chromium(III) oxide, 98+%
Artikelnummer. 11301639
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11301639
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012286.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Det bruges i metallurgisk behandling og har applikationer i forkromning, anodisering af aluminium osv.… Det bruges også som pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-38-9
Molekylær formel Cr2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.99
MDL nummer MFCD00010949
InChI nøgle UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMIL [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Tekniske data
Kogepunkt 3000°C
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) oxide
Smeltepunkt 2435°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde >98%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol,acetone and acids
IUPAC navn dichrom(3+)trioxidandiid
Formel vægt 151.99
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.551
Tæthed 5.22