Få mere at vide
Chrom(III) Nitrat Nonahydrat, puriss. pa,≥ 98,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
25 kg
Emballage:
Tromle med inliner
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
Artikelnummer. 15613390
Brand: Honeywell-Fluka 3131325KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa,≥ 98,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
Molekylær formel CrN3O9
Molekylvægt (g/mol) 238.01
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 60°C
Mængde 25 kg
Lineær formel Cr(NO3)3 · 9H2O
FN nummer UN2720
Formel vægt 400.15g/mol
Procent renhed ≥98.0%
Grad puriss. pa
Emballage Tromle med inliner
Tæthed 1.89gcm3