Få mere at vide
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 99%
Artikelnummer. 10399123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Artikelnummer. 10399123
Brand: Thermo Scientific Acros 219200051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 60.0°C
Navn note 99%
Farve Sort til lilla
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Fysisk form Crystalline Chunks
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Molekylær formel CrN3O9·9H2O
Lineær formel Cr(NO3)3·9H2O
Merck Index 14,2226
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 400.14
Formel vægt 400.14
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.