Få mere at vide
Chrom(III) nitrat nonahydrat, 99 %
Artikelnummer. 10124990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124990 500 g Plastflaske 500g
10511281 5 g Glasflaske 5g
10092830 100 g Plastflaske 100g
10092820 1 kg Plastflaske 1kg
10399123 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10124990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 DKK
    406.65 DKK / 500g
    Spare 72.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-02-8
MDL nummer MFCD00149659
InChI nøgle PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC navn chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 60,0 °C
Navn note 99%
Farve Sort til lilla
pH 2 til 3 (5 % vandig opl.)
Fysisk form Krystallinske Stykker
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,5% min. (Iodometri)
Molekylær formel CrN3O9·9H2O
Lineær formel Cr(NO3)3·9H2O
Merck Index 14,2226
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Molekylvægt (g/mol) 400.14
Formel vægt 400.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.